M19007
3-Methoxyphenylacetic acid
≥99%
Saggio
≥99%
Punto di fusione
65-69 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cccc(CC(O)=O)c1
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8-4-2-3-7(5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
LEGPZHPSIPPYIO-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3