N0640
1-Naphthaleneacetic acid
suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥95%, crystalline
Sinonimo/i:
α-Naphthaleneacetic acid, 1-Naphthylacetic acid, NAA
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioReagent
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Forma fisica
crystalline
tecniche
cell culture | plant: suitable
Colore
white to light yellow
applicazioni
agriculture
Stringa SMILE
OC(=O)Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H10O2/c13-12(14)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2,(H,13,14)
PRPINYUDVPFIRX-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CCKAR(886) , CCKBR(887)
Applicazioni
- to modify MS media for the initiation of callus
- as a supplement in solid K3 medium for the selection of transformants
- in the preparation of culture medium like V-KM medium and Cg medium
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.