Documenti fondamentali
QBD11366
Sigma-Aldrich
DBCO-dPEG ®12-TFP ester
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
Scegli un formato
25 MG
CHF 292.00
500 MG
CHF 2’540.00
CHF 292.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
CHF 292.00
500 MG
CHF 2’540.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C53H70F4N2O16
Peso molecolare:
1067.12
Codice UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
CHF 292.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)=O)=O)N2C(C=CC=C3)=C3C#CC(C=CC=C4)=C4C2
InChI
MSNHBLXGHXURNU-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
DBCO-dPEG®₁₂-TFP ester contains a DBCO which can react with an azide through a copper-free "click" chemistry reaction and a TFP ester which can react with a primary amine.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)