93535
N-(Propionyloxy)succinimide
for LC-MS derivatization, LiChropur™, ≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-(1-Oxopropoxy)-2,5-pyrrolidinedione, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl-propanoate, Propanoic acid-NHS ester, Propionyl-Osu, Succinimidyl propionate
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Qualità
LiChropur™
for LC-MS derivatization
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
tecniche
LC/MS: suitable
Stringa SMILE
O=C(CCC1=O)N1OC(CC)=O
InChI
1S/C7H9NO4/c1-2-7(11)12-8-5(9)3-4-6(8)10/h2-4H2,1H3
AASBXERNXVFUEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
- Extensive QC testing ensures the highest specifications.
- Optimized to improve ionization and resolution.
- Extremely low levels of inorganic and organic impurities.
- Manufactured specifically for accurate and fast LC-MS.
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?