P6801
Sodium phosphonoformate tribasic hexahydrate
Sinonimo/i:
Foscarnet, Phosphonoformic acid trisodium salt hexahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)P([O-])([O-])=O
InChI
1S/CH3O5P.3Na.6H2O/c2-1(3)7(4,5)6;;;;;;;;;/h(H,2,3)(H2,4,5,6);;;;6*1H2/q;3*+1;;;;;;/p-3
ILRVASBWNRYBFD-UHFFFAOYSA-K
Informazioni sul gene
human ... POLA1(5422) , POLD1(5424) , POLG(5428)
rat ... Slc17a1(171080)
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Muta. 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Kidney,Bone
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3