Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 155.00 |
5 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 616.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H16O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.25
UNSPSC Code:
41141627
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-573-2
Beilstein/REAXYS Number:
87518
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H16O6/c13-6-8-9(14)10(15)11(16)12(18-8)17-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-16H,6H2/t8-,9+,10+,11-,12-/m1/s1
InChI key
NEZJDVYDSZTRFS-YBXAARCKSA-N
General description
Phenyl-β-D-galactopyranoside is used as a substrate for detecting β-galactosidase enzymatic activity.
Application
Phenyl-β-D-galactopyranoside has been used in mutant phage screening.
1 of 1
Questo articolo | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (TLC) | description ≥98% (enzymatic) | description ≥98%, powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (enzymatic) | assay ≥98% |
| form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?