Vai a
N7779
Nojirimycin bisulfite
solid, ≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
5-Amino-5-deoxyglucopyranose bisulfite, Nojirimycin 1-sulfonic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 235.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H13NO7S
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.23
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
CHF 235.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Nojirimycin bisulfite microbial, solid
biological source
Streptomyces sp.
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1N[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H13NO7S/c8-1-2-3(9)4(10)5(11)6(7-2)15(12,13)14/h2-11H,1H2,(H,12,13,14)/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI key
PLICPKOWHZITQE-DVKNGEFBSA-N
Application
Inhibitor of β-glucosidase.
Inhibitor of β-glucosidases with about the same spectrum as parent nojirimycin, but 3- to 4-fold lower activity.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M1777D930508012
1-Deoxynojirimycin analytical standard
Supelco
08012
1-Deoxynojirimycin
description
solid
description
≥98%
description
-
description
analytical standard
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
biological source
Streptomyces sp.
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)