M2101
Mandelic acid
99%
Sinonimo/i:
(RS)-Mandelic acid, (±)-Mandelic Acid, DL-Mandelic acid, Racemic mandelic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Punto di fusione
119-121 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)
IWYDHOAUDWTVEP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.