242381
Benzoic acid
ACS reagent, ≥99.5%
Sinonimo/i:
Benzenecarboxylic acid, Carboxybenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.21 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 132 °C)
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
crystalline
Temp. autoaccensione
1061 °F
Confezionamento
poly bottle of 25, 100, 500 g
poly drum of 3 kg
Impurezze
MnO4- reducers, passes test
≤0.002% S compounds
≤0.005% CH3OH insol.
Residuo alla calcinazione
≤0.005%
P. eboll.
249 °C (lit.)
Punto di fusione
121-125 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble (2.9 g/l at 25 °C)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.005%
Cationi in tracce
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Benzoic acid reacts with hydrogenating reagents to afford hexahydrobenzoic acid. The thermal decomposition of the product in the presence of lime or alkali produces benzene and carbon dioxide.
Applicazioni
It may be employed as an intermediate in the synthesis of the following:
- paints
- pigments
- varnish
- wetting agents
- aroma compounds
- benzoyl chloride
- benzotrichloride
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.