Documenti
8.06913
Sigma-Aldrich
DL-Mandelic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
DL-Mandelic acid, DL-α-Hydroxyphenylacetic acid, Phenylglycollic acid
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH(OH)COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
210-277-1
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.01 Pa ( 50 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (acidimetric)
Forma fisica
crystals
pH
2.3 (10 g/L in H2O)
Punto di fusione
119-121 °C
Solubilità
139 g/L
Densità
1.31 g/cm3 at 20.2 °C
Densità bulk
750 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)
IWYDHOAUDWTVEP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
  • Kinetics and Mechanism of Oxidation of Phenyl Acetic Acid and Dl-mandelic Acid by Permanganate in Acid Medium: This study explores the oxidation mechanisms of DL-Mandelic acid and its comparison with phenyl acetic acid, highlighting its higher reactivity. (KV Ratnam et al., 2014).
  • DL-mandelic acid intercalated Zn-Al layered double hydroxide: Investigates a novel antimicrobial layered material incorporating DL-Mandelic acid, with potential applications in healthcare products. (LP Tang et al., 2018).
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 99,0 %(m)
Melting range (lower value): ≥ 116 °C
Melting range (upper value): ≤ 121 °C
Identity (IR): conforms
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3