Documenti fondamentali
8.06914
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-Mandelic acid
for resolution of racemates for synthesis
Sinonimo/i:
(R)-(-)-Mandelic acid, D-Mandelic acid, D-α-Hydroxyphenylacetic acid
Scegli un formato
25 G
CHF 73.40
100 G
CHF 111.00
CHF 73.40
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 73.40
100 G
CHF 111.00
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH(OH)COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
210-276-6
NACRES:
NA.22
CHF 73.40
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (acidimetric)
Stato
crystals
Potenza
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.1 (20 °C, 60 g/L in H2O)
Punto di fusione
130-132 °C
Temp. transizione
flash point >190 °C
Solubilità
soluble 109.8 g/L
Densità bulk
670 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O[C@H](c1ccccc1)C(=O)O
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m1/s1
IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 131 °C
Melting range (upper value): ≤ 134 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in water): -157.0 - -153.0 °
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1