328014
3-Methylhippuric acid
98%
Sinonimo/i:
N-(3-Methylbenzoyl)glycine, m-Toluric acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
138-140 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cccc(c1)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C10H11NO3/c1-7-3-2-4-8(5-7)10(14)11-6-9(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,14)(H,12,13)
YKAKNMHEIJUKEX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3