Documenti fondamentali
G005067
GC Analysis of Mandelic Acid Methyl Ester Enantiomers on Astec® CHIRALDEX G-TA
suitable for GC
About This Item
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Parametri analitici
column: Astec CHIRALDEX G-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73033AST)
oven: 140 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
inj. temp.: 250 °C
sample: peak 1: S(+)-methyl mandelate
peak 2: R(-)-methyl mandelate
applicazioni
chemicals and industrial polymers
pharmaceutical (small molecule)
Risultati analitici
Elution order reversal on CHIRALDEX B-DP.
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)