Documenti fondamentali
JKA5239
Sigma-Aldrich
N3-PEG-NH2
average MN 5,000, TFA Salt, cross-linking reagent click chemistry carboxyl reactive
Sinonimo/i:
N3-PEG-NH2, Polyethylene glycol
Scegli un formato
500 MG
CHF 385.00
CHF 385.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 385.00
About This Item
Formula condensata:
N3CH2CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2NH2TFA
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
CHF 385.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
N3-PEG5K-NH2, TFA Salt, average Mn 5,000
Stato
solid
PM
average Mn 5,000
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
reactivity: carboxyl reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azide PEG Amine. The Azide group may be reduced to amine by hydrogenolysis; Click PEG reagent for reaction with alkynes.
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)