Documenti fondamentali
767565
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) methyl ether amine
average Mn 500
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol, Methoxypolyethylene glycol amine, PEG NH2, mPEG amine, mPEG-NH2, methoxyPEG amine
Scegli un formato
1 ML
CHF 339.00
CHF 339.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
CHF 339.00
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
CHF 339.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Livello qualitativo
PM
PEG average Mn 450 (n~10)
average Mn 500
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: carboxyl reactive
Estremità Ω
amine
Estremità α
methoxy
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NCCOC
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
PEG functionalized with amine for ligation and coupling reactions.
PEG functionalized with amine for ligation and coupling reactions.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.