Documenti fondamentali
GF86688512
Polymethylpentene
TPX®, sheet, thickness 4.8 mm, size 70 × 70 mm, grade rt18
Sinonimo/i:
ME313370
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 866-885-12
Misura
70 × 70 mm
Spessore
4.8 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)