412325
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)
average Mn ~8,400
Sinonimo/i:
Pluronic® F-68, PEG-PPG-PEG
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
<0.3 mmHg ( 20 °C)
Forma fisica
beads
PM
average Mn ~8,400
Composizione
PEG, 80 wt. %
Tensione superficiale
50 dyn/cm, 25 °C, 0.1 wt. % in H2O
Viscosità
1,000 cP(77 °C, Brookfield)(lit.)
Temp. transizione
cloud point >100 °C (1 wt. % aqueous solution)
Tm 52 °C
Densità
1.06 g/mL at 25 °C
HLB
>24.0
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Mesoporous materials self-assemble from sol-gel precursors and amphiphiles, forming versatile structures for various applications.