Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 120.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H44N4Pd
Numero CAS:
Peso molecolare:
639.18
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Form:
solid
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
solid
Quality Segment
composition
Dye content, 85%
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: palladium
λmax
393 nm
SMILES string
CCc1c(CC)c2cc3c(CC)c(CC)c4cc5nc(cc6c(CC)c(CC)c(cc1n2)n6[Pd]n34)c(CC)c5CC
InChI
1S/C36H44N4.Pd/c1-9-21-22(10-2)30-18-32-25(13-5)26(14-6)34(39-32)20-36-28(16-8)27(15-7)35(40-36)19-33-24(12-4)23(11-3)31(38-33)17-29(21)37-30;/h17-20H,9-16H2,1-8H3;/q-2;+2/b29-17-,30-18-,31-17-,32-18-,33-19-,34-20-,35-19-,36-20-;
InChI key
FVPOYVGWFFRIHG-XTPDIVBZSA-N
General description
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine palladium (II) can be formed by metalating 2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine with palladium (II).1
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description Dye content 85 % | description - | description - | description 97% |
| reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| form solid | form - | form - | form - |
| composition Dye content, 85% | composition - | composition - | composition - |
| λmax 393 nm | λmax - | λmax - | λmax 400 nm |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?