673625
Platinum octaethylporphyrin
95%
Sinonimo/i:
Platinum(II) 2,3,7,8,12,13,17,18-octaethyl-21H,23H-porphyrin, PtOEP
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
>300 °C
λmax
381 nm
Energia dell’orbitale
HOMO 5.3 eV
LUMO 3.2 eV
Prestazioni di un dispositivo OLED
ITO/NPD/Alq3:PtOEP (4%)/Mg:Ag
ITO/NPD/CBP:PtOEP(6%)/Mg:Ag
Stringa SMILE
CCc1c(CC)c2cc3c(CC)c(CC)c4cc5nc(cc6c(CC)c(CC)c(cc1n2)n6[Pt]n34)c(CC)c5CC
InChI
1S/C36H44N4.Pt/c1-9-21-22(10-2)30-18-32-25(13-5)26(14-6)34(39-32)20-36-28(16-8)27(15-7)35(40-36)19-33-24(12-4)23(11-3)31(38-33)17-29(21)37-30;/h17-20H,9-16H2,1-8H3;/q-2;+2/b29-17-,30-18-,31-17-,32-18-,33-19-,34-20-,35-19-,36-20-;
WAODGUVBNLMTSF-XTPDIVBZSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Organic Semiconductor Laser Materials
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study
Professor Shinar highlights low-cost, disposable sensor configurations in organic and hybrid electronics for healthcare applications.