Documenti fondamentali
GF22533308
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), monofilament, diam. 0.1 mm, L 100 m
Sinonimo/i:
ES305910
Scegli un formato
1 EA
CHF 355.00
CHF 355.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 355.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 355.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
monofilament
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 225-333-08
Lunghezza
100 m
Diametro
0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)