Documenti
GF97903693
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), monofilament, diam. 0.35 mm, L 50 m, condition nylon 6/66 copolymer
Sinonimo/i:
AM305938
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
monofilament
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 979-036-93
Lunghezza
50 m
Diametro
0.35 mm