Documenti fondamentali
GF01552395
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), fiber, tex number 3.3, L 100 m, filament diameter 0.014mm
Sinonimo/i:
ES305710
Scegli un formato
1 EA
CHF 166.00
CHF 166.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 166.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 166.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 015-523-95
Lunghezza
100 m
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)