GF14511215
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), sheet, thickness 2 mm, size 300 × 300 mm, clear clear
Sinonimo/i:
ES303021
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 145-112-15
Misura
300 × 300 mm
Spessore
2 mm
Colore
clear clear
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3