429252
Poly(ethylene terephthalate)
granular
Sinonimo/i:
PET
About This Item
Prodotti consigliati
Resistenza all’abrasione
30 mg (Taber, CS-17 wheel, 1kg, 50% RH, 1,000 cycles)
Livello qualitativo
Descrizione
30% glass fiber to enhance hardness and strength
Stato
granular
Durezza
120 (Rockwell R, ASTM D 785)
Punto di fusione
250-255 °C
Densità
1.68 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
OCCO.OC(=O)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H6O4.C2H6O2/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12;3-1-2-4/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);3-4H,1-2H2
Categorie correlate
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?