D2404
Decylamine
95%
Sinonimo/i:
1-Aminodecane, NDA
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.436 (lit.)
P. ebollizione
216-218 °C (lit.)
Punto di fusione
12-14 °C (lit.)
Densità
0.787 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCN
InChI
1S/C10H23N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-11H2,1H3
MHZGKXUYDGKKIU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Amine in the synthesis of dynole-2-24 by reductive amination with 1-(3-(dimethylamino)propyl)-1H-indole-3-carbaldehyde.[1]
- A modifier in the synthesis of nanocomposites based on poly(butylene terephthalate) and C60 nanoparticles.[2]
- A template in the synthesis of ordered two and three dimensional mesoporous iron oxide.[3]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?