Documenti fondamentali
74750
Sigma-Aldrich
Octadecylamine
≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
ODA, 1-Aminooctadecane, Stearylamine
Scegli un formato
25 G
CHF 117.00
100 G
CHF 360.00
CHF 117.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 117.00
100 G
CHF 360.00
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)17NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.51
Beilstein:
636111
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 117.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
10 mmHg ( 72 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
powder
P. ebollizione
232 °C/32 mmHg (lit.)
Punto di fusione
50-52 °C (lit.)
52-55 °C
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C18H39N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-19H2,1H3
REYJJPSVUYRZGE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Octadecylamine (ODA) is used:
  • To induce hydrophobicity in nanodiamond (ND) powders.[1]
  • In the surface modification of graphite and fullerenes.[2][3]
  • As a dual source of carbon and nitrogen in the synthesis of N-doped carbon nanotubes (CNTs).[4]
  • To synthesize a single-chain cationic surfactant, bis(amidoethylcarbamoylethyl) octadecylamine.[5]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Liver,Gastrointestinal tract,Immune system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
298.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
148 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Graphite oxide: chemical reduction to graphite and surface modification with primary aliphatic amines and amino acids.
Bourlinos AB, et al.
Langmuir, 19(15), 6050-6055 (2003)
Direct solvent-free amination of closed-cap carbon nanotubes: a link to fullerene chemistry.
Basiuk EV, et al.
Nano Letters, 4(5), 863-866 (2004)
Wet chemistry route to hydrophobic blue fluorescent nanodiamond.
Mochalin VN and Gogotsi Y
Journal of the American Chemical Society, 131(13), 4594-4595 (2009)
Micro-structural, electron-spectroscopic and field-emission studies of carbon nitride nanotubes grown from cage-like and linear carbon sources.
Ghosh K, et al.
Carbon, 47(6), 1565-1575 (2009)
Influence of pH on the aggregation morphology of a novel surfactant with single hydrocarbon chain and multi-amine headgroups.
Wang W, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 112(5), 1409-1413 (2008)