D201146
Dioctylamine
97%
Sinonimo/i:
Di-n-Octylamine, N,N-Dioctylamine, N-Octyl-1-octanamine, N-n-Octyl-n-octylamine
Prodotti consigliati
Densità del vapore
8.3 (vs air)
Tensione di vapore
0.01 mmHg ( 20 °C)
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4432 (lit.)
P. ebollizione
297-298 °C (lit.)
Punto di fusione
13-16 °C (lit.)
Densità
0.799 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCNCCCCCCCC
InChI
1S/C16H35N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h17H,3-16H2,1-2H3
LAWOZCWGWDVVSG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Ionic liquids based on the tetra-alkyl-dimethylguanidinium cation [1]
- N-(2,5-di-tert-butylphenyl)perylene-3,4-dicarboximide based perylene photosensitizers.[2]
It can be also employed as a surfactant in the shape-controlled synthesis of some nanoparticles.[3]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?