325163
Dodecylamine
≥99%
Sinonimo/i:
1-Aminododecane, Laurylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
64 mmHg ( 170 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stato
solid
P. ebollizione
247-249 °C (lit.)
Punto di fusione
27-29 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 3.5 g/L at 25 °C
Densità
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C12H27N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-13H2,1H3
JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Gastrointestinal tract,Liver,Immune system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
239.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
115 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?