D222208
Dodecylamine
98%
Sinonimo/i:
1-Aminododecane, Laurylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
64 mmHg ( 170 °C)
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
crystals
P. ebollizione
247-249 °C (lit.)
Punto di fusione
27-29 °C (lit.)
Densità
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C12H27N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-13H2,1H3
JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- As a modifier in the preparation of dodecylamine incorporated sodium montmorillonite. It is used as an adsorbent for hexavalent chromium.
- In the synthesis of DDA-poly(aspartic acid) as a biodegradable water-soluble polymeric material.
- As an organic surfactant in the synthesis of Sn(IV)-containing layered double hydroxide (LDHs), which can be further used as ion exchangers, absorbents, ion conductors, and catalysts.
- As a complexing, reducing and capping agent in the synthesis of pentagonal silver nanowires.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Gastrointestinal tract,Liver,Immune system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
239.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
115 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)