531278
Poly(isobutylene-alt-maleic anhydride)
average Mw ~6,000, 12-200 mesh (85%)
Sinonimo/i:
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
Prodotti consigliati
PM
average Mw ~6,000
Dimensione particelle
12-200 mesh (85%)
Viscosità intrinseca
0.45±0.05 dL/g, in DMF(30 °C)(lit.)
Temp. transizione
Tg (DSC) 141 °C (onset)
Solubilità
aqueous base: soluble
Densità
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C4H2O3.C4H8/c5-3-1-2-4(6)7-3;1-4(2)3/h1-2H;1H2,2-3H3
RPOCFUQMSVZQLH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3