Documenti
445312
Sigma-Aldrich
esadecilammina
98%
Sinonimo/i:
1-aminoesadecano, Cetilammina, HAD
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)15NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.46
Beilstein:
1634065
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
solid
P. eboll.
330 °C (lit.)
Punto di fusione
43-45 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C16H35N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-17H2,1H3
FJLUATLTXUNBOT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
L′esadecilammina (HDA) può essere impiegata per:
  • Preparare una miscela di esadecilammino-trioctilfosfina ossido-trioctilfosfina (HDA-TOPO-TOP) usata nella sintesi di nanocristalli di CdSe CdSe/ZnS monodispersi e altamente luminescenti.
  • Come agenti cappanti nella sintesi di nanocristalli di rame con forme diverse per riduzione di CuCl2 con glucosio.
  • Come un′alchilammina organofila in argilla organica nella preparazione di un nanocomposito poliimmidico.
  • Per formare una membrana con ossido di vanadio (V2O5/HDA) come strato del sensore della porta estesa di congegni basati su transistor ad effetto di campo sensibili a ioni H+(EGFET).
  • Come agente riducente e stabilizzante nella preparazione di nanoparticelle di oro e argento coperte di HDA da applicare in spettroscopia Raman SERS (Raman amplificato da superfici).
  • Come un templato nella sintesi di perline di silice di nanostruttura analoga a MCM-41.
  • Usata insieme con acido laurico nella preparazione di super-reticolo di nanorod di cobalto (Co) con proprietà magnetiche.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Organi bersaglio
Gastrointestinal tract,Liver,Immune system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
285.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
141 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Decylamine &#8805;99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
30692
Decylamine
Nonylamine 98%
Sigma-Aldrich
N31001
Nonylamine
Oleilammina technical grade, 70%
Sigma-Aldrich
O7805
Oleilammina
Tridecylamine 98%
Sigma-Aldrich
T58009
Tridecylamine
Oleilammina &#8805;98% (primary amine)
SAFC
HT-OA100
Oleilammina
Polyimide nanocomposite with a hexadecylamine clay: Synthesis and characterization.
Chang J-H, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 84(12), 2294-2301 (2002)
Synthesis and characterization of vanadium oxide/hexadecylamine membrane and its application as pH-EGFET sensor
Guerra EM and Mulato M
Journal of Sol-Gel Science and Technology, 52(3), 315-315 (2009)
Enyan Guo et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(1), 563-574 (2014-11-20)
We report on high-performance dye-sensitized solar cells (DSSCs) based on nitrogen doped anatase TiO2-CuxO core-shell mesoporous hybrids synthesized through a facile and controlled combined sol-gel and hydrothermal process in the presence of hexadecylamine as the structure-directing agent. The matching of
Synthesis and magnetic properties of Co nanorod superlattices
Wetz F, et al.
Materials Science and Engineering, C, 27(5-8), 1162-1166 (2007)
MCM-41, MCM-48 and related mesoporous adsorbents: their synthesis and characterisation
Kumar D, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 187(5), 109-116 (2001)