Documenti fondamentali
8.22203
Sigma-Aldrich
Hexadecylamine
for synthesis
Sinonimo/i:
Hexadecylamine, 1-Aminohexadecan, Cetylamine
Scegli un formato
100 G
CHF 42.20
500 G
CHF 110.00
CHF 42.20
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 42.20
500 G
CHF 110.00
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)15NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
205-596-8
NACRES:
NA.22
CHF 42.20
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
1.3 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥94.0% (GC)
Stato
lumps
P. ebollizione
330 °C/1013 hPa
Punto di fusione
43-46 °C
Temp. transizione
flash point 140 °C
Densità
0.94 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
NCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H35N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-17H2,1H3
FJLUATLTXUNBOT-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 44 °C
Melting range (upper value): ≤ 48 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
285.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
141 °C - closed cup