Documenti fondamentali
D207608
Sigma-Aldrich
N,N-Diphenylformamide
99%
Scegli un formato
25 G
CHF 121.00
CHF 121.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 121.00
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)2NCHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.23
Beilstein:
2209397
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 121.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
crystals
P. ebollizione
337 °C/762 mmHg (lit.)
Punto di fusione
69-73 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)N(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11NO/c15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H
DCNUQRBLZWSGAV-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Anne-Laure Gassner et al.
Science & justice : journal of the Forensic Science Society, 59(1), 58-66 (2019-01-19)
The present study aimed at providing data to assess the secondary transfer of organic gunshot residues (OGSR). Three scenarios were evaluated in controlled conditions, namely displacing a firearm from point A to point B, a simple handshake and an arrest