M29304
N-Methylaniline
98%
Sinonimo/i:
Monomethylaniline
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.571 (lit.)
P. eboll.
196 °C (lit.)
Punto di fusione
−57 °C (lit.)
Densità
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CNc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3
AFBPFSWMIHJQDM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- In the preparation of phosphoramidite ligands for the rhodium-catalyzed asymmetric hydroboration.
- As a formylating reagent in the C3-selective formylation of indoles.
- In the synthesis of a rhodol-based fluorescent probe, HKGreen-3, for sensing peroxynitrite.
- As a key starting material in the synthesis of AKT (protein kinase B) inhibitor-IV.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Liver,spleen,Bone marrow
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup