133329
Formanilide
99%
Sinonimo/i:
N-Phenylformamide
Saggio
99%
Stato
powder
P. ebollizione
166 °C/14 mmHg (lit.)
Punto di fusione
46-48 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 25.4 g/L at 20 °C
water: soluble 28.6 g/L at 25 °C
Densità
1.144 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=CNc1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,8,9)
DYDNPESBYVVLBO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?