Documenti fondamentali
250376
Sigma-Aldrich
4-Formylmorpholine
99%
Sinonimo/i:
4-Morpholinecarboxaldehyde
Scegli un formato
100 G
CHF 46.50
500 G
CHF 157.00
CHF 46.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 46.50
500 G
CHF 157.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.13
Beilstein:
110293
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 46.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.485 (lit.)
P. ebollizione
236-237 °C (lit.)
Punto di fusione
20-23 °C (lit.)
Densità
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
[H]C(=O)N1CCOCC1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h5H,1-4H2
LCEDQNDDFOCWGG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Treatment of 4-formylmorpholine with sulphur tetrafluoride in the presence of potassium fluoride gives 4-(trifluoromethyl)morpholine in excellent yields[1]. 4-Formylmorpholine reacts with series of 2-alkyl-2-cyclohexen-1-ones in the presence of POCl3 to give the corresponding 3-alkyl-2-chloro-5,6-dihydrobenzaldehydes and allylic alcohols (by-product)[2].
Applicazioni
4-Formylmorpholine has been used in the preparation of:
  • adenine hydrochloride labelled with 14C[3]
  • terphenyl dialdehyde[4]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
244.4 °F - DIN 51758
Punto d’infiammabilità (°C)
118 °C - DIN 51758
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Cyclic host having double bonds as bridging units.
Paek K-S and Cram DJ.
Bull. Korean Chem. Soc., 10(6), 569-569 (1989)
209. A synthesis of adenine labelled with 14C.
Clark VM and Kalckar HM.
Journal of the Chemical Society, 1029-1030 (1950)
Studies in vilsmeier chemistry, V. Vilsmeier reactions of 2-alkyl-2-cyclohexen-1-ones: A novel route to dihydrobenzaldehydes, the formation of allyl alcohols as by-products, and the X-ray crystallographic structure of 3-chloro-2-methyl-2-cyclohexen-1-ol.
Katritzky AR, et al.
Chemische Berichte, 121(5), 999-1003 (1988)
Reaction of tertiary formamides with sulphur tetrafluoride. Direct synthesis of (trifluoromethyl) amines.
Dmowski W and Kaminski M.
Journal of Fluorine Chemistry, 23(3), 207-218 (1983)