Documenti
D46904
Sigma-Aldrich
N,N-Dibutylformamide
99%
Sinonimo/i:
N,N-Di-n-butylformamide, N-Formyldibutylamine
About This Item
Formula condensata:
HCON(CH2CH2CH2CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.25
Beilstein:
636100
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.44 (lit.)
P. eboll.
120 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)N(CCCC)CCCC
InChI
1S/C9H19NO/c1-3-5-7-10(9-11)8-6-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3
NZMAJUHVSZBJHL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Hye Won Kim et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(7) (2019-04-17)
Styrene can be formed by the microbial metabolism of bacteria and fungi. In our previous study, styrene was determined as a spoilage marker of Fuji apples decayed by Penicillium expansum, which is responsible for postharvest diseases. In the present study