Documenti fondamentali
C79719
Sigma-Aldrich
Choline iodide
98%
Sinonimo/i:
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium iodide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H14INO
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.08
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Stringa SMILE
[I-].C[N+](C)(C)CCO
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)