61962
Betaine
BioUltra, ≥99.0% (NT)
Sinonimo/i:
(Carboxymethyl)trimethylammonium inner salt, Oxyneurine, Trimethylglycine
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioUltra
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (NT)
Impurezze
insoluble matters, passes filter test
Solubilità
methanol: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Assorbimento
≤0.05 at 280 nm in methanol at 1 M
≤0.09 at 260 nm in methanol at 1 M
Stringa SMILE
C[N+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?