Documenti fondamentali
C69101
Sigma-Aldrich
3-Chloropropionitrile
98%
About This Item
Formula condensata:
ClCH2CH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
89.52
Beilstein:
1098454
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.438 (lit.)
P. ebollizione
174-176 °C (lit.)
Punto di fusione
−52-−50 °C (lit.)
Densità
1.144 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCCC#N
InChI
1S/C3H4ClN/c4-2-1-3-5/h1-2H2
GNHMRTZZNHZDDM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Neepa Choksi et al.
Cutaneous and ocular toxicology, 39(3), 180-192 (2020-06-27)
OptiSafe is an in chemico test method that identifies potential eye irritants based on macromolecular damage following test chemical exposure. The OptiSafe protocol includes a prescreen assessment that identifies test chemicals that are outside the applicability domain of the test