Documenti fondamentali
E10807
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-aminocrotonate
98%
Scegli un formato
100 G
CHF 55.20
CHF 55.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 55.20
About This Item
Formula condensata:
CH3C(NH2)=CHCO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 55.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
P. ebollizione
210-215 °C (lit.)
Punto di fusione
33-35 °C (lit.)
Densità
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)\C=C(\C)N
InChI
1S/C6H11NO2/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h4H,3,7H2,1-2H3/b5-4-
YPMPTULBFPFSEQ-PLNGDYQASA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
206.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
97 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2