Documenti fondamentali
109231
Sigma-Aldrich
3-Bromopropionitrile
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
3-Bromopropanenitrile
Scegli un formato
25 G
CHF 46.20
100 G
CHF 146.00
CHF 46.20
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 46.20
100 G
CHF 146.00
About This Item
Formula condensata:
BrCH2CH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.97
Beilstein:
1738565
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 46.20
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.481 (lit.)
P. ebollizione
76-78 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.615 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
nitrile
Stringa SMILE
BrCCC#N
InChI
1S/C3H4BrN/c4-2-1-3-5/h1-2H2
CQZIEDXCLQOOEH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
3-Bromopropionitrile was used as the initiator in the atom transfer radical polymerization of acrylonitrile[1]. 3-Bromopropionitrile was used in coupling reactions of a number of aromatic and heteroaromatic phenols with alkyl, acyl or benzoyl halides in acetonitrile with cesium fluoride-Celite[2].
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
206.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
97 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Preparation of polyacrylonitrile with improved isotacticity and low polydispersity.
Jiang J, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 116(5), 2610-2616 (2010)
Cesium fluoride-Celite: a solid base for efficient syntheses of aromatic esters and ethers.
Shah STA, et al.
Tetrahedron, 61(27), 6652-6656 (2005)