Vai a
30129
L-cisteina
BioUltra, ≥99.0% (RT)
Sinonimo/i:
L-Cysteine hydrochloride hydrate (1:1:1)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HSCH2CH(NH2)COOH · HCl · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.63
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-157-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5158059
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.0% (RT)
form
crystals
optical activity
[α]20/D +5.6±0.3°, c = 5% in 5 M HCl
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.5% foreign amino acids
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
color
white
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
cation traces
Al: ≤10 mg/kg, As: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤500 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 1.0, λ: 280 nm Amax: 0.3
SMILES string
O.Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m0../s1
InChI key
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Biochem/physiol Actions
Antagonista del recettore glutammatergico NMDA.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C6852PHR1102C3290000
L-cisteina BioUltra, ≥99.0% (RT)
Sigma-Aldrich
30129
L-cisteina
L-cisteina from non-animal source, suitable for cell culture, meets EP, USP testing specifications
Sigma-Aldrich
C6852
L-cisteina
L-cisteina Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1102
L-cisteina
L-cisteina European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C3290000
L-cisteina
description
BioUltra, ≥99.0% (RT)
description
from non-animal source, suitable for cell culture, meets EP, USP testing specifications
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
crystals
form
powder or crystals
form
-
form
-
assay
≥99.0% (RT)
assay
98.5-101.0% dry basis
assay
-
assay
-
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
product line
-
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: 1 g/10 mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
color
white
color
white
color
-
color
-
impurities
≤0.5% foreign amino acids, insoluble matter, passes filter test
impurities
endotoxin, tested
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-cisteina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)