C102652
2-Cyclohexen-1-ol
95%
Sinonimo/i:
(±)-2-Cyclohexen-1-ol, 1-Cyclohexen-3-ol, 1-Hydroxy-2-cyclohexene, 2-Cyclohexenyl alcohol, 3-Hydroxy-1-cyclohexene, 3-Hydroxycyclohexene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.487 (lit.)
P. eboll.
164-166 °C (lit.)
Densità
1 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC1CCCC=C1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h2,4,6-7H,1,3,5H2
PQANGXXSEABURG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C - closed cup