Documenti fondamentali
797081
Sigma-Aldrich
3-Cyclopenten-1-ol
95%
Scegli un formato
1 G
CHF 192.00
CHF 192.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 192.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H8O
Peso molecolare:
84.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 192.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
OC1CC=CC1
InChI
1S/C5H8O/c6-5-3-1-2-4-5/h1-2,5-6H,3-4H2
WEIMJSIRDZDHAH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
107.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
41.9 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)