43200
trans-1,3-Diphenyl-2-propen-1-ol
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
55-57 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(\C=C\c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O/c16-15(14-9-5-2-6-10-14)12-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-12,15-16H/b12-11+
ORACYDGVNJGDMI-VAWYXSNFSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3