Documenti fondamentali
M38400
Sigma-Aldrich
2-Methylcyclohexanone
99%
Sinonimo/i:
Tetrahydro-o-cresol
Scegli un formato
25 ML
CHF 63.30
100 ML
CHF 88.60
CHF 63.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
CHF 63.30
100 ML
CHF 88.60
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H9(=O)
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.17
Beilstein:
506751
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 63.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.448 (lit.)
P. ebollizione
162-163 °C (lit.)
Densità
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1CCCCC1=O
InChI
1S/C7H12O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h6H,2-5H2,1H3
LFSAPCRASZRSKS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
118.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
48 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Halis T Balaydın et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 22(3), 1352-1357 (2012-01-11)
The Naturally occurring novel cyclohexanonyl bromophenol 2(R)-2-(2,3,6-tribromo-4,5-dihydroxybenzyl)cyclohexanone (4) was synthesized as a racemic compound. Cyclohexylphenyl methane derivatives (10-17) with Br, OMe, CO, and OH were also obtained. Inhibition of four human carbonic anhydrase (hCA, EC 4.2.1.1) isozymes I, II, IV