M39105
3-Methyl-2-cyclohexenone
98%, Stabilized
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H7(=O)
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.15
Beilstein:
1560601
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.494 (lit.)
P. ebollizione
199-200 °C (lit.)
Densità
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1=CC(=O)CCC1
InChI
1S/C7H10O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h5H,2-4H2,1H3
IITQJMYAYSNIMI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
3-Methyl-2-cyclohexenone is an insect sex pheromone of the Douglas-fir beetle. It can be used as a starting material:
- In the total synthesis of (−)-ar-tenuifolene, a naturally occurring aromatic sesquiterpene.
- To synthesize an organic building block 2-trimethylsilyl-3-methyl-cyclohexenone.
- In the total synthesis of natural diterpenoids (+)-taiwaniaquinone H and (+)-dichroanone.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Catalytic enantioselective total synthesis of (−)-ar-Tenuifolene
Shaw K, et al.
Tetrahedron Letters, 61(20), 151850-151850 (2020)
Catalytic asymmetric formal total synthesis of (+)-dichroanone and (+)-taiwaniaquinone H
Li L-Q, et al.
Tetrahedron Letters, 55(43), 5960-5962 (2014)
Cyclic α-Acylvinyl Anionic Synthons: A Novel Synthesis of 2-Trimethylsilyl-3-methyl-cyclohexenone by the Wurtz-Fittig Coupling Reaction
Jyothi D and HariPrasad S
Synthetic Communications, 39(5), 875-879 (2009)
Chemical transformation of 1, 8-cineole: synthesis of seudenone, an insect pheromone
Silvestre AJD, et al.
Industrial Crops and Products, 12(1), 53-56 (2000)
Aldrichimica Acta, 16, 41-41 (1983)