Documenti fondamentali
359599
Sigma-Aldrich
cis-4-Benzyloxy-2-buten-1-ol
≥95%
Sinonimo/i:
cis-2-Buten-1,4-diol-monobenzyl ether
Scegli un formato
5 ML
CHF 164.00
CHF 164.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
CHF 164.00
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2OCH2CH=CHCH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.23
Beilstein:
3605116
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 164.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.534 (lit.)
P. ebollizione
105-108 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
hydroxyl
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC\C=C/COCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c12-8-4-5-9-13-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-7,12H,8-10H2/b5-4-
CGLJRLXTVXHOLX-PLNGDYQASA-N
Applicazioni
cis-4-Benzyloxy-2-buten-1-ol may be used in the synthesis of cis-4-benzyloxybuten-2-ylamine via Mitsunobu reaction.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of Novel 3-Substituted Pyrrolo[2,3-b]quinoxalines via an Intramolecular Heck Reaction on an Aminoquinoxaline Scaffold.
Jie Jack Li
The Journal of organic chemistry, 64(22), 8425-8427 (2001-10-25)