Documenti fondamentali
Z254290
Sigma-Aldrich
Individual Filter Adapters
size 5
Scegli un formato
1 PKG
CHF 119.00
CHF 119.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
CHF 119.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
CHF 119.00
Check Cart for Availability
Misura
5
Confezionamento
pkg of 12 ea
Alt. × spessore
35 mm × 4 mm
Diam. est. × diam. int. base
38 mm × 30 mm
D.E. sommità × D.I.
58 mm × 50 mm
Descrizione generale
For Buchner, conical, fritted-glass, and porcelain filter funnels. Gray neoprene rubber adapters fit singly or can be nested around funnel stem to produce a good fit. Withstands autoclaving.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)